missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ rRNA Monoclonal Antibody (Y10b), Biotin

Código de producto. 13249188
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13249188 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13249188

Marca: Invitrogen™ MA516060

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

rRNA Monoclonal Antibody for Flow, ICC/IF, IHC (P), IP

rRNA (ribosomal RNA) forms a major structural component of ribosomes which provides a mechanism for decoding mRNA information into amino acids/proteins through the process of translation. rRNA plays a key role in accurate positioning of mRNA as well as peptidyl tRNA, and also plays a structural role in peptidyl transferase activity by generating scaffolds where ribosomal proteins are assembled. rRNA is generated inside nucleolus, which is localized in nucleus of the cells and contains genes essential for encoding rRNA. Defective rRNA may implicate in certain pathologies, for example: decreased rRNA expression has been observed in subjects with myelodysplastic syndromes, and abnormal rRNA expression has also been linked to Alzheimer's disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno rRNA
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon Y10b
Concentración 0.86 mg/mL
Conjugado Biotin
Formulación PBS with 0.05% sodium azide
Alias de gen ribosomal RNA; rRNA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The whole 5.8S ribosomal RNA.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Mouse, Bacteria, All species
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG3 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.