Learn More
RRM2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16858893 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16858893 20 μL 20 microlitros
16848893 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16858893 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 116611AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes one of two non-identical subunits for ribonucleotide reductase. This reductase catalyzes the formation of deoxyribonucleotides from ribonucleotides. Synthesis of the encoded protein (M2) is regulated in a cell-cycle dependent fashion.
Especificaciones
Antígeno RRM2
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica RRM2
N.º de referencia del gen P11157, P31350, Q4KLN6
Alias de gen R2, RR2, RR2M, RRM2
Símbolos de los genes Rrm2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RRM2 Fusion Protein Ag2203
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20135, 362720, 6241
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG