Learn More
RRBP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | RRBP1 |
|---|---|
| Concentración | 0.67 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16841555
|
Proteintech
22015-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16831555
|
Proteintech
22015-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Analysis of cDNA clones indicates that ribosome binding protein 1 may exist in different forms due to removal of tandem repeats, or partial intraexonic splicing of RRBP1. The form presented here is lacking the canine p180 ribosome-binding domain, NQGKKAEGAQ, which is tandemly repeated close to the N-terminus in other forms that haven′t been fully characterized. RRBP1 has been excluded as a candidate gene in the cause of Alagille syndrome. Alternate splicing results in multiple transcript variants.Especificaciones
| RRBP1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| Q99PL5, Q9P2E9 | |
| 6238, 81910 | |
| RRBP1 Fusion Protein Ag16648 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| RRBP1 |
| 0.67 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ES/130, ES/130 related protein, ES130, hES, KIAA1398, Ribosome binding protein 1, Ribosome receptor protein, RRBP1, RRp | |
| RRBP1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |