missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RPS9 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15654975
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15654975 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15654975

Marca: Invitrogen™ PA551053

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RPS9 Polyclonal Antibody detects endogenous levels of RPS9 protein.

Ribosomes, the organelles that catalyze protein synthesis, consist of a small 40S subunit and a large 60S subunit. Together these subunits are composed of 4 RNA species and approximately 80 structurally distinct proteins. This gene encodes a ribosomal protein that is a component of the 40S subunit. The protein belongs to the S4P family of ribosomal proteins. It is located in the cytoplasm. Variable expression of this gene in colorectal cancers compared to adjacent normal tissues has been observed, although no correlation between the level of expression and the severity of the disease has been found. As is typical for genes encoding ribosomal proteins, multiple processed pseudogenes derived from this gene are dispersed through the genome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RPS9
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica RPS9
N.º de referencia del gen P29314, P46781, Q6ZWN5
Alias de gen 3010033P07Rik; 40S ribosomal protein S9; AL022771; AL022885; ribosomal protein S9; Rps9; RS9; S9; Small ribosomal subunit protein uS4
Símbolos de los genes RPS9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide derived from the Internal region of human Ribosomal Protein S9 (aa 31-80).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6203, 76846, 81772
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.