missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RPS6KL1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15733611 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15733611 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15733611

Marca: Invitrogen™ PA555690

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: SQAHVYLEQI RNRVALGVPD MTKRDYLVDA ATQIRLALER DVSEDYEAAF NHYQNGVDVL LRGIHVDPNK ERRE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 85%.

RPS6KL1 (ribosomal protein S6 kinase-like 1) is a 549 amino acid protein that belongs to the Ser/Thr protein kinase family, S6 kinase subfamily and protein kinase superfamily. Existing as three alternatively spliced isoforms, RPS6KL1 contains one MIT domain and a protein kinase domain. The gene encoding RPS6KL1 maps to human chromosome 14, which houses over 700 genes and comprises nearly 3.5% of the human genome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RPS6KL1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica RPS6KL1
N.º de referencia del gen Q9Y6S9
Alias de gen A830084F09Rik; AW046440; I79_009419; ribosomal protein S6 kinase like 1; ribosomal protein S6 kinase-like 1; Rps6kl1; RSKL2
Símbolos de los genes RPS6KL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human RPS6KL1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-95246).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83694
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.