missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RPS6KC1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16637724
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16637724 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16637724

Marca: Invitrogen™ PA5101244

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total RPS6KC1.

May be involved in transmitting sphingosine-1 phosphate (SPP)-mediated signaling into the cell. Plays a role in the recruitment of PRDX3 to early endosomes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RPS6KC1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica RPS6KC1
N.º de referencia del gen Q8BLK9, Q96S38
Alias de gen 52 kDa ribosomal protein S6 kinase; AA682037; B130003F20Rik; C80612; humS6PKh1; ribosomal protein S6 kinase C1; ribosomal protein S6 kinase delta-1; ribosomal protein S6 kinase polypeptide 1; ribosomal protein S6 kinase, 52kDa, polypeptide 1; ribosomal S6 kinase-like protein with two PSK domains 118 kDa protein; RPK118; Rps6kc1; RSKL1; S6K-delta-1; S6PKh1; SPHK1-binding protein
Símbolos de los genes RPS6KC1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human RPS6KC1(Accession Q96S38), corresponding to amino acid residues E221-D271.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26750, 320119
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.