missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RPS3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7206576 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16874274 20 μL 20 microlitros
16864274 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16874274

Marca: Proteintech 151981AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

WD repeat domain 5 (WDR5) is a member of the WD repeat protein family, which is involved in a variety of cellular processes, including cell cycle progression, signal transduction, apoptosis, and gene regulation. WDR5, also known as BIG-3, is expressed in the developing growth plate, accelerates chondrocyte and osteoblast differentiation in vitro, and regulates osteoblast differentiation during embryonic bone development. WDR5 interacts with the pluripotency factor Oct4/POU5F1 and is required for the efficient formation of induced pluripotent stem (iPS) cells.

Especificaciones

Antígeno RPS3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica RPS3
N.º de referencia del gen P23396, P62908, P62909
Alias de gen 40S ribosomal protein S3, ribosomal protein S3, RPS3
Símbolos de los genes RPS3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RPS3 Fusion Protein Ag7346
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140654, 27050, 6188
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.