Learn More
RPS20 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30233397 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30233397 150 μL 150 microlitros
30237150 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30233397
Marca: Proteintech 682701IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The RPS20 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RPS20. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RPS20 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno RPS20
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3E9B4
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes FLJ27451; MGC102930
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6224
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 16 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1