missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RPP25L Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16690035 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16690035 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16690035

Marca: Invitrogen™ PA5103588

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total C9orf23.

May be a component of ribonuclease P or MRP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RPP25L
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica RPP25L
N.º de referencia del gen Q8N5L8, Q99JH1
Alias de gen 2810432D09Rik; alba-like protein C9orf23; alba-like protein C9orf23 homolog; AW987258; bA296L22.5; C9orf23; RGD1306576; Ribonuclease P protein subunit p25-like protein; ribonuclease P/MRP 25 subunit-like; ribonuclease P/MRP 25kDa subunit-like; ribonuclease P/MRP subunit p25 like; RNase P protein subunit-like p25; Rpp25l; Rpp25-like protein; Rppl25
Símbolos de los genes RPP25L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human RPP25L(Accession Q8N5L8), corresponding to amino acid residues C131-S163.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 138716, 69961
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.