missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RPN1 Monoclonal Antibody (OTI5B1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17599751
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17599751 100 μL 100 microlitros
17519761 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17599751

Marca: Origene Technologies TA503655

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ribophorins 1 and 2 are abundant and highly conserved glycoproteins residing in the endoplasic reticulum, that participate in ribosome binding. Mammalian oligosaccharyltransferase activity is associated with a protein complex composed of RPN1, RPN2, and an oligosaccharyltransferase protein. RPN1 is a component of the proteasome base. The ubiquitin-like (UBL) domain of recombit Rad23 interacts with proteasomes through the leucine-rich repeat domain of RPN1. The RPN1 gene maps to chromosome 3 in somatic cell hybrids, and the RPN2 gene maps to chromosome 20 by in situ hybridization.

Especificaciones

Antígeno RPN1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5B1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica RPN1
N.º de referencia del gen P04843
Alias de gen OST1, RBPH1
Símbolos de los genes RPN1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human RPN1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6184
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.