missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RPN1 Monoclonal Antibody (OTI5A1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17569741
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17569741 30 μL 30 microlitros
17549741 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17569741

Marca: Origene Technologies TA503650S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RPN1 Monoclonal antibody specifically detects RPN1 in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno RPN1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5A1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica RPN1
N.º de referencia del gen P04843, P07153
Alias de gen AU018702; D6Wsu137e; Dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein; dolichyl-diphosphooligosaccharide-protein glycosyltransferase 67 kDa subunit; dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase 67 kDa subunit; Dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase subunit 1; oligosaccharyltransfe; oligosaccharyltransferase 1 homolog; oligosaccharyltransferase complex subunit (non-catalytic); OST1; QccE-21639; QtsA-18349; RBPH1; RIBI; ribophorin I; Ribophorin-1; RPN1; Rpn-1; RPN-I; unnamed protein product
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human RPN1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25596, 6184
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.