Learn More
Gibco™ Medio RPMI 1640, sin glutamina
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11534446
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 500 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
500 ml
11534446 500 ml 500 ml
11544446 10 x 500 ml 1 set
2 options
Código de producto. 11534446
Marca: Gibco™ 31870025
Medio RPMI 1640, sin glutamina
El medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 fue desarrollado originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y como monocapa. Desde entonces el RPMI 1640 ha resultado ser adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones del medio RPMI Gibco™ 1640 para diversas aplicaciones de cultivos celulares.
El medio RPMI Gibco™ 1640 es único con respecto a otros medios porque contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas. El RPMI 1640 contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco. Además, las vitaminas inositol y colina están presentes en concentraciones muy elevadas.
Uso del producto
Solo para uso en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Sistema cGMP de fabricación y calidadLa RPMI 1640
Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conforme a cGMP situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
RPMI 1640 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el RPMI 1640 requiere una suplementación, normalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. El RPMI 1640 utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,0 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio RPMI 1640
Con aditivos Rojo fenol
Sin aditivos Sin glutamina, Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 500 ml
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH Desde 7 hasta 7,4
Estado normativo Para uso diagnóstico in vitro
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio RPMI 1640, 500 ml, concentración 1X, forma líquida, con rojo de fenol, pH de 7 a 7,4 pH, vida útil de 12 meses, osmolalidad de 260 a 310 mOsm/kg , condiciones de almacenamiento de 2 a 8 °C, se utiliza para cultivo de células de mamífero
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.