Learn More
Gibco™ Medio RPMI 1640, suplemento GlutaMAX™, HEPES
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11534526
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 500 ml
100 ml
20 x 100 ml
500mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
5000 ml
paquete de 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11534526 100 ml 100 ml
11544526 500mL 500 ml
11564526 20 x 100 ml paquete de 20
11554526 10 x 500 ml 5000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11534526 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 72400013
Medio RPMI 1640, suplemento GlutaMAX™, HEPES
El medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 fue desarrollado originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y como monocapa. Desde entonces el RPMI 1640 ha resultado ser adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones del medio RPMI Gibco™ 1640 para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
El medio RPMI Gibco™ 1640 es único con respecto a otros medios porque contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas. El RPMI 1640 contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco. Además, las vitaminas inositol y colina están presentes en concentraciones muy elevadas. RPMI 1640 Gibco™ con el suplemento GlutaMAX™ minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar.
Uso previsto del producto
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local. Los clientes que utilicen RPMI 1640 Gibco™ en un proceso de facturación y deban presentar documentación a la FDA podrán solicitarnos una carta de autorización en la que se haga referencia a nuestro archivo principal sobre fármacos (DMF) de tipo II.
Sistema de fabricación con buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
RPMI 1640 Gibco™ se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales y que se encuentran ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para mantener la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de Gibco™ RPMI 1640 idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (72400-047). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
RPMI 1640 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el RPMI 1640 requiere una suplementación, normalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. El RPMI 1640 utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,0 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio Roswell Park Memorial Institute 1640 (RPMI)
Con aditivos GlutaMAX, Rojo fenol, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES)
Sin aditivos Sin piruvato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 100 ml
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640, 100 ml, líquido, tampón HEPES, indicador de rojo fenol, con GlutaMAX™ I, rojo fenol, HEPES, suplemento sérico estándar, para cultivo celular de mamíferos