Learn More
Gibco™ Medio RPMI 1640
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11560586
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
100 ml
20 x 100 mL
500 mL
6 x 1000 mL
Con aditivos:
Glutamina, Rojo de fenol
Rojo fenol
Sin aditivos:
Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Sin glutamina, Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Tamaño de la unidad:
1 litro
1 set
100 ml
500 ml
paquete de 20
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Con aditivos Sin aditivos unitSize
11560586 20 x 100 mL Glutamina, Rojo de fenol Sin HEPES, Sin piruvato sódico 1 set
11530586 500 mL Glutamina, Rojo de fenol Sin HEPES, Sin piruvato sódico 500 ml
11540586 100 ml Glutamina, Rojo de fenol Sin HEPES, Sin piruvato sódico 100 ml
10432512 1000 mL Glutamina, Rojo de fenol Sin HEPES, Sin piruvato sódico 1 litro
10247302 6 x 1000 mL Glutamina, Rojo de fenol Sin HEPES, Sin piruvato sódico paquete de 6
11554446 20 x 100 mL Rojo fenol Sin glutamina, Sin HEPES, Sin piruvato sódico paquete de 20
6 options
Código de producto. 11560586
Marca: Gibco™ 21875109
Medio RPMI 1640
El medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 fue desarrollado originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y como monocapa. Desde entonces el RPMI 1640 ha resultado ser adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas. Ofrecemos una variedad de modificaciones de RPMI 1640 Gibco ™ para una gama de aplicaciones de cultivo celular.
El RPMI 1640 Gibco™ es único de otros medios porque contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas. El RPMI 1640 contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco. Además, las vitaminas inositol y colina están presentes en concentraciones muy elevadas.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local. Los clientes que utilicen RPMI 1640 Gibco™ en un proceso de facturación y deban presentar documentación a la FDA podrán solicitarnos una carta de autorización en la que se haga referencia a nuestro archivo principal sobre fármacos (DMF) de tipo II.
Sistema de fabricación y calidad con buenas prácticas de fabricación actuales
RPMI 1640 Gibco™ se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales y que se encuentran ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de RPMI 1640 Gibco™ idéntico realizado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (11875-127). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
RPMI 1640 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el RPMI 1640 requiere una suplementación, normalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. El RPMI 1640 utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,0 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio RPMI 1640
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol
Sin aditivos Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 20 x 100 mL
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH Desde 7 hasta 7,4
Estado normativo Para uso diagnóstico in vitro
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio RPMI 1640, concentración 1X, 100 ml, forma líquida, con L-glutamina, rojo fenol, pH de 7 a 7,4, vida útil de 12 meses, osmolalidad de 260 a 310 mOsm/kg , condiciones de almacenamiento de 2 a 8 °C, se utiliza para cultivo de células de mamíferos