Learn More
Gibco™ RPMI 1640
Código de producto. 16239961
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
16239961 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 16239961
Marca: Gibco™ 670089
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Media with increased levels of vitamins
Contains increased levels of vitamins, the reducing agent glutathione, phenol red, 2 g/L glucose, 2 mM L-glutamine, and 2 g/L sodium bicarbonate. RPMI 1640 does not contain HEPES or sodium pyruvate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Protect from light, 2°C to 8°C
Tipo de producto Basal Media
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Cantidad 500 mL