Learn More
Invitrogen™ RPL26L1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15663885
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15663885 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15663885 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA549955
Rabbit Polyclonal Antibody
The antibody detects endogenous levels of total RPL26L1 protein.
This gene encodes a protein that shares high sequence similarity with ribosomal protein L26. It is not currently known whether the encoded protein is a functional ribosomal protein or whether it has evolved a function that is independent of the ribosome. Transcript variants utilizing alternative polyA signals exist. [provided by RefSeq, Jul 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RPL26L1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica RPL26L1
N.º de referencia del gen Q9UNX3
Alias de gen 60S ribosomal protein L26-like 1; Large ribosomal subunit protein uL24-like 1; ribosomal protein L26 homolog; ribosomal protein L26 like 1; ribosomal protein L26 pseudogene 1; RPL26L1; RPL26P1
Símbolos de los genes Rpl26-ps3, RPL26L1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide derived from C-terminal of human RPL26L.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 307636, 51121, 668405
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG