missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RPGRIP1L Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15726651 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15726651 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15726651

Marca: Invitrogen™ PA558777

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: KNTITLEVHQ AYSTEYETIA ACQLKFHEIL EKSGRIFCTA SLIGTKGDIP NFGTVEYWFR LRVPMDQAIR LYRERAKALG YITSNFKGPE HMQSLSQQAP KTAQLSSTDS TDGNL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 85%, Rat - 87%.

The protein encoded by this gene can localize to the basal body-centrosome complex or to primary cilia and centrosomes in ciliated cells. The encoded protein has been found to interact with nephrocystin-4. Defects in this gene are a cause of Joubert syndrome type 7 and Meckel syndrome type 5. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RPGRIP1L
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica RPGRIP1L
N.º de referencia del gen Q68CZ1
Alias de gen 1700047E16Rik; 4931437C01; CORS3; DKFZp686C0668; fantom; fantom homolog; Ftm; JBTS7; KIAA1005; MKS5; Nephrocystin-8; NPHP8; PPP1R134; Protein fantom; protein phosphatase 1, regulatory subunit 134; RGD1311099; RPGR-interacting protein 1-like protein; RPGRIP1 like; RPGRIP1L; Rpgrip1-like; RPGRIP1-like protein
Símbolos de los genes RPGRIP1L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human RPGRIP1L. Recombinant protein control fragment (Product #RP-98219).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23322
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.