missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RPA2 Monoclonal Antibody (MA34)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11584723
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
11584723 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11584723

Marca: Invitrogen™ MA1870

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-870 detects RPA p34 in human and rat cells. MA1-870 has been successfully used in Western blotting, immunofluorescence and immunohistochemistry (paraffin) procedures. By Western blot it detects a 34 kDa protein representing RPA p34. The MA1-870 immunogen is the RPA p34 subunit isolated from HeLa cells.

Required for DNA recombination, repair and replication. The activity of RP-A is mediated by single-stranded DNA binding and protein interactions. Required for the efficient recruitment of the DNA double-strand break repair factor RAD51 to chromatin in response to DNA damage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RPA2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon MA34
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1 mg/mL BSA and 0.05% sodium azide
génica Rpa2
N.º de referencia del gen P15927, Q63528
Alias de gen 30-kDa protein; AA409079; AI325195; AU020965; HSSB; hypothetical protein; I79_004200; p32; p32-subunit of replication protein A; p34; REPA2; Replication factor A protein 2; replication protein A 32 kDa subunit; Replication protein A 32kDa subunit; Replication protein A 34 kDa subunit; Replication protein A 34kDa subunit; replication protein A2; replication protein A2, 32kDa; replication protein A4; RFA; RF-A protein 2; Rf-A2; RP21C; RP4-547C9.3; RP-A p32; RP-A p34; RPA2; RPA32; RPA34; RPA4; RpLP1; RpP2
Símbolos de los genes Rpa2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno RPA p34 subunit isolated from HeLa cells.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 59102, 6118
Especies diana Human, Rat, Monkey
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgM
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.