missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RPA2 Monoclonal Antibody (9H8)

Código de producto. 11529492
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
11529492 500 μL 500 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11529492

Marca: Invitrogen™ MA126418

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Recommended positive controls: Tonsil.

Required for DNA recombination, repair and replication. The activity of RP-A is mediated by single-stranded DNA binding and protein interactions. Required for the efficient recruitment of the DNA double-strand break repair factor RAD51 to chromatin in response to DNA damage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RPA2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 9H8
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide
génica Rpa2
N.º de referencia del gen P15927
Alias de gen 30-kDa protein; AA409079; AI325195; AU020965; HSSB; hypothetical protein; I79_004200; p32; p32-subunit of replication protein A; p34; REPA2; Replication factor A protein 2; replication protein A 32 kDa subunit; Replication protein A 32kDa subunit; Replication protein A 34 kDa subunit; Replication protein A 34kDa subunit; replication protein A2; replication protein A2, 32kDa; replication protein A4; RFA; RF-A protein 2; Rf-A2; RP21C; RP4-547C9.3; RP-A p32; RP-A p34; RPA2; RPA32; RPA34; RPA4; RpLP1; RpP2
Símbolos de los genes Rpa2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno BALB/C mice were injected with purified human RPA protein.
Método de purificación IgG fraction
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6118
Especies diana Human, Monkey
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.