missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RPA14 Monoclonal Antibody (11.1)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11554692
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11554692 100 μL 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11554692 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA123279

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Recommended positive controls: MCF7, T24.

Replication protein A (RPA) is a single-stranded DNA binding protein. Human RPA is a heterotrimeric protein containing subunits of 70, 32 and 14 kDa. This protein complex is highly conserved in eukaryotes and is essential in DNA replication, homologous recombination and nucleotide excision repair. RPA has been shown to be a target for DNA-dependent protein kinase (DNA-PK) ataxia telangiectasia-mutated gene (ATM) and a cyclin dependent protein kinase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RPA14
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 11.1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica Rpa3
N.º de referencia del gen P35244, Q9CQ71
Alias de gen 14kDa; C330026P08Rik; REPA3; Replication factor A protein 3; replication protein A 14 kDa subunit; replication protein A3; replication protein A3, 14kDa; RF-A protein 3; RP-A p14; RPA14; RPA3
Símbolos de los genes Rpa3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full-length human RPA-14 expressed in E. coli.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6119, 68240
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.