missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RP9 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15938384
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15938384 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15938384

Marca: Invitrogen™ PA565641

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: GKEVKVMQCWR CKRYGHRTGD KECPFFIKGN QKLEQFRVAH EDPMYDIIRD NKRHEKDVRI QQLKQLLEDS TSD Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 97%, rat 80%.

Is thought to be a target protein for the PIM1 kinase. May play some roles in B-cell proliferation in association with PIM1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RP9
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica RP9
N.º de referencia del gen Q8TA86
Alias de gen LOW QUALITY PROTEIN: retinitis pigmentosa 9 protein; PAP1; PAP-1; Pim-1 associated protein; Pim-1 kinase associated protein; pim-1-associated protein; retinitis pigmentosa 9 (autosomal dominant); retinitis pigmentosa 9 (human); retinitis pigmentosa 9 homolog; retinitis pigmentosa 9 protein; Retinitis pigmentosa 9 protein homolog; RGD1559759; RP9; RP9 pre-mRNA splicing factor; Rp9h
Símbolos de los genes RP9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human RP9. Recombinant protein control fragment (Product #RP-106312).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6100
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.