missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | RP2 |
|---|---|
| Concentración | 0.21 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16872664
|
Proteintech
14151-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16862664
|
Proteintech
14151-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The RP2 locus has been implicated as one cause of X-linked retinitis pigmentosa. The predicted gene product shows homology with human cofactor C, a protein involved in the ultimate step of beta-tubulin folding.Especificaciones
| RP2 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| O75695, Q9EPK2 | |
| 19889, 367714, 6102 | |
| RP2 Fusion Protein Ag5332 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| RP2 |
| 0.21 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| DELXp11.3, KIAA0215, Protein XRP2, RP2, TBCCD2 | |
| Rp2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto