missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16872664 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16872664 20 μL 20 microlitros
16862664 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16872664

Marca: Proteintech 141511AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The RP2 locus has been implicated as one cause of X-linked retinitis pigmentosa. The predicted gene product shows homology with human cofactor C, a protein involved in the ultimate step of beta-tubulin folding.

Especificaciones

Antígeno RP2
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.21 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica RP2
N.º de referencia del gen O75695, Q9EPK2
Alias de gen DELXp11.3, KIAA0215, Protein XRP2, RP2, TBCCD2
Símbolos de los genes Rp2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RP2 Fusion Protein Ag5332
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19889, 367714, 6102
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.