missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human CD180 Synthetic Peptide

Código de producto. 15206589
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15206589

Marca: Invitrogen™ PEP0373

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Synthetic Peptide

RP105 Synthetic Peptide, PEP-0373, from Invitrogen.

CD180 (RP105, Bgp95, LY64) is a type I membrane glycoprotein of Toll-like receptor (TLR) family. CD180 cytoplasmic tail is short and unlike the TLRs, it lacks the TIR domain. CD180 expression is dependent on the coexpression of its helper molecule, MD-1, and mirrors that of TLR4 on antigen-presenting cells. CD180 regulates recognition of LPS and signaling in B cells, via interacting directly with the TLR4 signaling complex, inhibiting its ability to bind microbial ligands. Ligation of CD180 by monoclonal antibodies leads to B cell activation, upregulation of CD80/CD86, and increase in cell size. CD180 consists of extracellular leucine-rich repeats (LRR) and a short cytoplasmic tail. The extracellular LRR is part of the cell surface receptor complex, RP105/MD-1. Diseases associated with CD180 dysfunction include Kawasaki Disease in children and may play a role in rheumatic disease pathology.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Gene ID (Entrez) 4064
Especie Human
Método de purificación purified
Número de acceso Q99467
Nombre común Human CD180
Concentración 200 μg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C
Descripción Synthetic Peptide
Formato Liquid
Formulación PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Símbolo de gen CD180
Liofilizado No
Conservante 0.02% sodium azide
Tipo de producto Peptide
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO - research use only
Tampón de almacenamiento PBS
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado