missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RP105/CD180 Antibody (G28-8), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-62228B
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
RP105/CD180 Monoclonal antibody specifically detects RP105/CD180 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Functional Assay
Specifikationer
| RP105/CD180 | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Functional Assay | |
| G28-8 | |
| Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Functional | |
| CD180 antigenMGC126233, CD180 molecule, LY64MGC126234, Ly78, Lymphocyte antigen 64, lymphocyte antigen-64, radioprotective, 105kDa, Radioprotective 105 kDa protein, RP105lymphocyte antigen 64 (mouse) homolog, radioprotective, 105kD | |
| Human tonsillar B cells | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology, Innate Immunity | |
| 4064 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering