missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RP105/CD180 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30145760
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30145760 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30145760 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP176706CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RP105/CD180 Polyclonal antibody specifically detects RP105/CD180 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RP105/CD180
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD180 antigenMGC126233, CD180 molecule, LY64MGC126234, Ly78, Lymphocyte antigen 64, lymphocyte antigen-64, radioprotective, 105kDa, Radioprotective 105 kDa protein, RP105lymphocyte antigen 64 (mouse) homolog, radioprotective, 105kD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 11 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human RP105. The immunogen is located within the first 50 amino acids of RP105. Amino Acid Squence: CIEKEANKTYN
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4064
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.