missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RP105/CD180 Antibody (105), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-90611CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
RP105/CD180 Monoclonal antibody specifically detects RP105/CD180 in Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| RP105/CD180 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| CD180 antigenMGC126233, CD180 molecule, LY64MGC126234, Ly78, Lymphocyte antigen 64, lymphocyte antigen-64, radioprotective, 105kDa, Radioprotective 105 kDa protein, RP105lymphocyte antigen 64 (mouse) homolog, radioprotective, 105kD | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse RP105/CD180 (Accession#: NP_032559.2; Met1-Ser626). | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology, Innate Immunity | |
| 4064 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 105 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido