Learn More
Tocris Bioscience™ RP 001 hydrochloride
Código de producto. p-4816915
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18044972 10 mg 10 miligramos
18054632 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 18044972
Marca: Tocris Bioscience™ 4289/10
Potent S1P1 agonist
Potent agonist of S1P1 receptors (EC50 = 9 pM). Induces internalization and polyubiquitination of S1P1 in vitro. Selective for S1P1 over S1P2 - S1P4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1306761-53-4
Fórmula molecular C24H25ClN4O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RP 001 hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.93
Pureza >98%
Peso molecular 468.938