missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Roxadustat, MedChemExpress

Código de producto. 16461666
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16461666 500 mg 500 miligramos
16495678 10 mg 10 miligramos
16461847 50 mg 50 miligramos
16436186 100 mg 100 miligramos
16411086 200 mg 200 miligramos
16491339 1 g 1 g
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16461666

Marca: Medchem Express HY13426

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Roxadustat is an oral hypoxia-inducible factor prolyl-hydroxylase inhibitor (HIF-PHI) that promotes erythropoiesis through increasing endogenous erythropoietin, improving iron regulation, and reducing hepcidin.

Roxadustat is an oral hypoxia-inducible factor prolyl-hydroxylase inhibitor (HIF-PHI) that promotes erythropoiesis through increasing endogenous erythropoietin, improving iron regulation, and reducing hepcidin.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Roxadustat
CAS 808118-40-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16N2O5
Cantidad 500 mg
Sinónimo FG-4592
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (283.82 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(O)CNC(C1=C(O)C2=C(C(C)=N1)C=C(OC3=CC=CC=C3)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 352.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.34
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.