Learn More
Gravis Vidrio de abertura ancha redonda, cápsula de rosca
Código de producto. p-7224414
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 1560
paquete de 42
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17522015 Ámbar paquete de 42
17502015 Blanco paquete de 1560
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17522015 Proveedor Gravis N.º de proveedor B00454B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos de vidrio de cuello ancho Gravis están sellados con tapones de rosca resistentes al agua.
  • Vidrio ámbar de abertura ancha redonda
  • Capacidad de 250 ml
  • Fabricado con vidrio borosilicatado (3.3)
  • Tapón con boquilla incluido
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Color Ámbar
Material Vidrio de borosilicato (3.3)
Esterilidad No estéril
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Tipo de tapón Tapón con boquilla