Learn More
Gravis Vidrio de abertura ancha redonda, cápsula de rosca
Descripción
- Vidrio ámbar de abertura ancha redonda
- Capacidad de 250 ml
- Fabricado con vidrio borosilicatado (3.3)
- Tapón con boquilla incluido
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio de borosilicato (3.3) |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | Ancha |
| Forma | Forma redonda |
| Tipo de tapón | Tapón con boquilla |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |