Learn More
Gilac™ Round Tub with Reinforced Bottom
Código de producto. p-7250797
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
35 L
50 L
75 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16274011 35 L cada uno
16284011 50 L cada uno
16204021 75 L cada uno
3 options
Código de producto. 16274011
Marca: Gilac™ G608121
The Round Tub with Reinforced Bottom has rigid walls to prevent distortion when loaded. Ergonomic handles.
  • Rigid walls to prevent distortion when loaded
  • Ergonomic handles
  • Easy to clean and dry
  • Anti-wear skirt
  • Dimensions including handles
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Food Contact Certified
Tipo de producto Reinforced Round Tub
Capacidad (imperial) 9.2 gal.
Capacidad (métrico) 35 L
Color White
Para utilizar con (aplicación) Food Contact
Material LDPE
Temperatura máxima 60°C
Forma Round
Longitud (imperial) 21.7 in.
Longitud (métrico) 550 mm
Anchura (imperial) 18.7 in.
Anchura (métrico) 475 mm
Altura (imperial) 12.4 in.
Altura (métrico) 315 mm
Diámetro interior (imperial) 13 in.
Diámetro exterior (imperial) 21.7 in.
Diámetro interior (métrico) 330 mm
Diámetro exterior (métrico) 550 mm
Peso (imperial) 63.14 oz.
Peso (métrico) 1.79 kg