Learn More
Thermo Scientific™ Cubetas de tubos de ensayo redondos para espectrofotómetros 20D+ y 20+ de Thermo Scientific Spectronic™
Código de producto. p-2431289 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Trayectoria óptica:
25,4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Trayectoria óptica unitSize
11893774 25,4 mm paquete de 12
1 options
Código de producto. 11893774
Marca: Thermo Scientific™ 331782000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Clase óptica
  • Los modelos con n.º 07-144-15 de celdas para tubos de ensayo de 1/2 pulg. de diámetro de celdas de originales suministrados con el instrumento con nº 07-144-40 3/4 requieren 07-144-20 adaptador y 07-144-24 protector de luz (se vende por separado)
  • Los modelos con n.º 07-144-38 - de celdas del tubo de ensayo tienen 1 pulg. De diámetro de entrada y requieren adaptador 07-144-22 y protector de la luz 07-144-24 (se vende por separado)
  • Empaquetado en caja de 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tubo de ensayo
Material Vidrio óptico
Trayectoria óptica 25,4 mm
Altura (métrico) 150mm
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros Thermo Scientific Spectronic™ 20 y 20D