Learn More
Gilac™ Round Selective Sorting Dustbin
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 L
75 L
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Round dustbin great as a recycling bin.
- Highly durable.
- Reinforced bottom with anti-wear skirt.
- Reinforced handles to prevent distortion during carrying.
- Optional, choice of two lids.
- External Diameter includes handles.
- Width corresponds to diameter without handles.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 75 L |
| Diámetro exterior (métrico) | 670 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 26.4 in. |
| Capacidad (imperial) | 19.8 gal. |
| Color | Amarillo |
| Altura (métrico) | 485 mm |
| Forma | Round |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Altura (imperial) | 19.1 in. |
| Material | HDPE |
| Mostrar más |