Learn More
Gilac™ Round Selective Sorting Dustbin
Código de producto. 17968831
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 L
75 L
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
17968831 75 L Azul cada uno
17918851 50 L Blanco cada uno
17978851 50 L Azul cada uno
17978391 50 L Verde cada uno
17948531 50 L Rojo cada uno
17998981 50 L Amarillo cada uno
17948831 75 L Blanco cada uno
17998901 75 L Amarillo cada uno
17948941 75 L Rojo cada uno
17908551 75 L Verde cada uno
10 options
Código de producto. 17968831
Marca: Gilac™ G6120281
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Round Selective Sorting Dustbin is great as a highly durable recycling bin. Reinforced bottom with anti-wear skirt.
  • Round dustbin great as a recycling bin.
  • Highly durable.
  • Reinforced bottom with anti-wear skirt.
  • Reinforced handles to prevent distortion during carrying.
  • Optional, choice of two lids.
  • External Diameter includes handles.
  • Width corresponds to diameter without handles.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 75 L
Diámetro exterior (métrico) 670 mm
Diámetro exterior (imperial) 26.4 in.
Capacidad (imperial) 19.8 gal.
Color Azul
Altura (métrico) 485 mm
Forma Round
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Altura (imperial) 19.1 in.
Material HDPE
Tipo de producto Dust Bin