Learn More
Gilac™ Round Selective Sorting Dustbin
Código de producto. 17908551
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 L
75 L
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17908551
Marca: Gilac™ G6120361
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Round Selective Sorting Dustbin is great as a highly durable recycling bin. Reinforced bottom with anti-wear skirt.
  • Round dustbin great as a recycling bin.
  • Highly durable.
  • Reinforced bottom with anti-wear skirt.
  • Reinforced handles to prevent distortion during carrying.
  • Optional, choice of two lids.
  • External Diameter includes handles.
  • Width corresponds to diameter without handles.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 75 L
Diámetro exterior (métrico) 670 mm
Diámetro exterior (imperial) 26.4 in.
Capacidad (imperial) 19.8 gal.
Color Verde
Altura (métrico) 485 mm
Forma Round
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Altura (imperial) 19.1 in.
Material HDPE
Tipo de producto Dust Bin