Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación magnética redonda con extremos cónicos
Código de producto. 15545604 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15545604
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La barra de agitación magnética redonda con extremo cónico Fisherbrand™ está revestida con PTFE de Teflon™ de grado FDA, clase VI de la Farmacopea Estadounidense
  • Las barras de agitación magnéticas redondas con extremos cónicos tienen un punto de pivote centrado de forma natural, lo que elimina la necesidad de un anillo de pivote separado
  • La superficie lisa y los extremos ligeramente elevados de estas barras facilitan movimiento eficaz con las soluciones
  • Los diámetros finales son 1 mm inferiores al diámetro central
  • Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
  • Fabricados en una instalación conforme a ISO 9001:2008 con certificación de SGS
  • Esterilizable en autoclave
Certifications
ISO 9001:2008, FDA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA, ISO 9001:2008
Color Blanco
Diámetro (imperial) 0,35in
Longitud (imperial) 1,97in
Diámetro (métrico) 9 mm
Longitud (métrico) 50 mm
Material Imán Alnico
Forma Redondo con extremos cónicos