Learn More
Corning™ Contenedor redondo para hielo con tapa, 2,5 l
BIOPHARMA
Código de producto. 15572901
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Morado
Naranja
Rojo
Rosa
Verde
Verde lima
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
15572901 Naranja cada uno
15542901 Azul cada uno
15552901 Verde cada uno
15562901 Rojo cada uno
15592901 Rosa cada uno
15582901 Verde lima cada uno
15502911 Morado cada uno
7 options
Código de producto. 15572901
Marca: Corning™ 432132
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cestillos EVA multifunción que proporcionan una alternativa no tóxica a los contenedores para hielo convencionales
Las bandejas para hielo Corning y los cestillos son elementos multifuncionales que proporcionan una excelente alternativa no tóxica a las bandejas para hielo convencionales. EVA tiene poco o ningún olor, es inerte y se utiliza en aplicaciones de ingeniería biomédica como los dispositivos de administración de fármacos. Los recipientes multifuncionales son muy aislantes, apilables, irrompibles, ligeros y a prueba de fugas. Los contenedores no «transpiran» ni se deforman y presentan un acabado texturizado en el fondo para evitar el deslizamiento sobre la mesa de trabajo. Ideal para uso con hielo, hielo seco (-78°), nitrógeno líquido (-196°), alcohol o soluciones salinas, o soluciones calientes (+93°C). Disponible en cinco tamaños y siete colores llamativos. Se puede limpiar con agua y jabón, 10 % de lejía o 70 % de alcohol
  • Recipientes de espuma de etilvinilacetato (EVA) no tóxico y reciclable para su uso con hielo, hielo seco, nitrógeno líquido y pulpas de alcohol.
  • Sin transpiración, fugas ni deslizamiento en la mesa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Altura (métrico) 12,1 cm
Diámetro (métrico) 24,1 cm
Cantidad 1/caja
Color Naranja
Capacidad (métrico) 2,5 L