Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Color | Ámbar |
| Material | Vaso de cal sodada |
| N.° por paquete | Paquete de 86 |
| Cantidad | Paquete de 86 |
| Boca | Estrecha |
| Forma | Forma redonda |
| Altura (métrico) | 105 mm |
| Tipo de producto | Frasco alfa |
| Diámetro (métrico) | 46 mm |