Learn More
Camping Gaz™ Nevera redonda para alimentos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1.2 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 140 mm |
| Diámetro (métrico) | 150 mm |
| Material | Plástico |
| Capacidad (métrico) | 1.2 l |