Learn More
Fisherbrand™ Frascos transparentes de boca ancha estándar con tapón de espuma de polipropileno PE y PTFE
Tienda Fisherbrand ProductosBeschreibung
Clear / Flint Standard Wide Mouth Bottles feature a wide opening making them the ideal general purpose bottle. Applications include pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing.
Botellas de vidrio sódico, recipientes de boca ancha
• Perfectas para almacenar polvos secos
• Botellas de boca ancha para acceder al contenido y retirarlo fácilmente
• Disponibles en color ámbar y transparente
• Los recipientes y las tapas autolimpiables se limpian de partículas visibles con agua desionizada. Esta característica no está certificada; no se adjunta documentación sobre la misma.
• Los recipientes con certificación de limpieza se limpian según las directrices EPA referentes a compuestos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales. Se adjunta un certificado de análisis con cada lote.
• Las botellas con recubrimiento Seguridad son ideales para aplicaciones muestreo en campo. El revestimiento resistente reduce la posibilidad de rotura en el caso de que el contenedor se caiga. Si la botella se rompen, el revestimiento asegura el contenido, el suficiente tiempo para su vaciado.
• Perfectas para almacenar polvos secos
• Botellas de boca ancha para acceder al contenido y retirarlo fácilmente
• Disponibles en color ámbar y transparente
• Los recipientes y las tapas autolimpiables se limpian de partículas visibles con agua desionizada. Esta característica no está certificada; no se adjunta documentación sobre la misma.
• Los recipientes con certificación de limpieza se limpian según las directrices EPA referentes a compuestos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales. Se adjunta un certificado de análisis con cada lote.
• Las botellas con recubrimiento Seguridad son ideales para aplicaciones muestreo en campo. El revestimiento resistente reduce la posibilidad de rotura en el caso de que el contenedor se caiga. Si la botella se rompen, el revestimiento asegura el contenido, el suficiente tiempo para su vaciado.
Spezifikation
Spezifikation
| Capacidad (métrico) | 3785 ml |
| Capacidad (imperial) | 128 oz |
| Color | Transparente |
| Material | De cristal |
| Cantidad | 4/caja |
| Color del tapón | Blanco |
| Material de revestimiento | Espuma de PE/PTFE |
| Acabado del cuello | 89-400 |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?