Learn More
SCAT Bidones redondos
Código de producto. p-9346017 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
4 L
5 L
10 L
25 L
50 L
60 L
Tamaño del tapón:
B53
B83
S65
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10801511 2 L B53 cada uno
10190560 4 L B83 cada uno
10830201 5 L S65 cada uno
10323490 10 L B83 cada uno
10398319 10 L S65 cada uno
10650241 25 L S65 cada uno
17161511 50 L B83 cada uno
10650431 60 L S65 cada uno
8 options
Código de producto. 10801511
Marca: SCAT 107711
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los recipientes redondos SCAT son perfectos para la recogida y eliminación de pequeñas cantidades de disolventes debido a sus dimensiones compactas. Se pueden colocar fácilmente varios recipientes redondos SCAT en el sistema de HPLC. Asimismo, están equipados con SCAT SafeyWasteCaps o el concentrador de residuos universal SCAT Jan.
  • Fabricados en HDPE o PP robustos y, por tanto, resistentes a todos los disolventes utilizados habitualmente en el laboratorio
  • Disponibles con las roscas comunes S65, S70/71 y B83
  • Las capacidades de llenado van desde el volumen muy compacto de 2 l a 4 l, 10 l, 25 l, 50 l y 60 l para la recogida de disolventes voluminosos.
Muchas características individuales, como asas de transporte, asas o básculas de medición, que garantizan la manipulación segura de las sustancias peligrosas
Los recipientes redondos SCAT son una alternativa o un complemento perfectos para los recipientes SCAT convencionales con el fin de permitir una separación física de los disolventes y evitar la mezcla de líquidos peligrosos.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Nicht autoklavierbar
Capacidad (imperial) 0,5 gal
Capacidad (métrico) 2 L
Tamaño del tapón B53
Color Blanco (translúcido)
Descripción Recipiente redondo de 2 l, B53, PE-HD, dimensiones (An. x Al. x Pr.): 119 x 260 x 119 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 119 x 260 x 119 mm
Desechables No
Material HDPE
Mouth Style B53-Gewinde
Tipo de producto Contenedor
Forma Redondo
Esterilidad Nicht steril