Learn More
SCAT Bidones redondos
Código de producto. 10830201 Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
4 L
5 L
10 L
25 L
50 L
60 L
Tamaño del tapón:
B53
B83
S65
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10830201
Marca: SCAT 107722
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los recipientes redondos SCAT son perfectos para la recogida y eliminación de pequeñas cantidades de disolventes debido a sus dimensiones compactas. Se pueden colocar fácilmente varios recipientes redondos SCAT en el sistema de HPLC. Asimismo, están equipados con SCAT SafeyWasteCaps o el concentrador de residuos universal SCAT Jan.
  • Fabricados en HDPE o PP robustos y, por tanto, resistentes a todos los disolventes utilizados habitualmente en el laboratorio
  • Disponibles con las roscas comunes S65, S70/71 y B83
  • Las capacidades de llenado van desde el volumen muy compacto de 2 l a 4 l, 10 l, 25 l, 50 l y 60 l para la recogida de disolventes voluminosos.
Muchas características individuales, como asas de transporte, asas o básculas de medición, que garantizan la manipulación segura de las sustancias peligrosas
Los recipientes redondos SCAT son una alternativa o un complemento perfectos para los recipientes SCAT convencionales con el fin de permitir una separación física de los disolventes y evitar la mezcla de líquidos peligrosos.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Nicht autoklavierbar
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Capacidad (métrico) 5 L
Tamaño del tapón S65
Color Blanco (translúcido)
Descripción Recipiente redondo de 5 l, S65, PE-HD, dimensiones (An. x Al. x Pr.): 167 x 330 x 167 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 167 x167 x 330 mm
Desechables No
Incluye Con asa y báscula de medición
Material HDPE
Mouth Style S65
N.° por paquete 1 unidad
Tipo de producto Contenedor
Forma redondo
Esterilidad Nicht steril