Descripción
- Fabricados en HDPE o PP robustos y, por tanto, resistentes a todos los disolventes utilizados habitualmente en el laboratorio
- Disponibles con las roscas comunes S65, S70/71 y B83
- Las capacidades de llenado van desde el volumen muy compacto de 2 l a 4 l, 10 l, 25 l, 50 l y 60 l para la recogida de disolventes voluminosos.
Muchas características individuales, como asas de transporte, asas o básculas de medición, que garantizan la manipulación segura de las sustancias peligrosas
Los recipientes redondos SCAT son una alternativa o un complemento perfectos para los recipientes SCAT convencionales con el fin de permitir una separación física de los disolventes y evitar la mezcla de líquidos peligrosos.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Nicht autoklavierbar |
| Capacidad (métrico) | 25 L |
| Tamaño del tapón | S65 |
| Color | Blanco (translúcido) |
| Descripción | Recipiente redondo de 25 l, S65, PE-HD, dimensiones (An. x Al. x Pr.): 278 x 580 x 278 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 278 x 278 x 580 mm |
| Desechables | No |
| Incluye | Báscula de medición |
| Material | HDPE |
| Mouth Style | S65 |
| Mostrar más |