Learn More
SCAT Bidones redondos
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
4 L
5 L
10 L
25 L
50 L
60 L
Tamaño del tapón:
B53
B83
S65
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricados en HDPE o PP robustos y, por tanto, resistentes a todos los disolventes utilizados habitualmente en el laboratorio
- Disponibles con las roscas comunes S65, S70/71 y B83
- Las capacidades de llenado van desde el volumen muy compacto de 2 l a 4 l, 10 l, 25 l, 50 l y 60 l para la recogida de disolventes voluminosos.
Muchas características individuales, como asas de transporte, asas o básculas de medición, que garantizan la manipulación segura de las sustancias peligrosas
Los recipientes redondos SCAT son una alternativa o un complemento perfectos para los recipientes SCAT convencionales con el fin de permitir una separación física de los disolventes y evitar la mezcla de líquidos peligrosos.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Nicht autoklavierbar |
| Capacidad (imperial) | 1 gal |
| Capacidad (métrico) | 4 L |
| Tamaño del tapón | B83 |
| Color | Blanco (translúcido) |
| Descripción | Recipiente redondo de 4 l, B83, PE-HD, dimensiones (An x Al x Pr): 155 x 338 x 155 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 155 x 155 x 338 mm |
| Desechables | No |
| Material | HDPE |
| Mouth Style | B83 |
| Mostrar más |