Learn More
Kartell Round Bowl
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Sturdy structure
- Two grips have been designed in the lower part of the rim to help carriage
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| Color | Blanco |
| Desechables | Reusable |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Round |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Placa |
| Volumen de trabajo (métrico) | 10 L |
| Mostrar más |