Learn More
Greiner Bio-One Tubos de ensayo de poliestireno con fondo redondo
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10769521
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
4 ml
14 ml
Longitud (métrico):
40 mm
55 mm
100 mm
Diámetro (métrico):
10,5 mm
12 mm
17 mm
Tamaño de la unidad:
1500 PCS
paquete de 3000
paquete de 3600
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10769521 2 ml 40 mm 10,5 mm paquete de 3000
10491781 4 ml 55 mm 12 mm paquete de 3600
10282891 14 ml 100 mm 17 mm 1500 PCS
3 options
Código de producto. 10769521
Marca: Greiner Bio-One 103101
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tubos de ensayo transparentes y fondo redondo para la transferencia de muestras.
Los tubos de poliestireno son ideales para mediciones ópticas gracias a su elevada claridad.
  • No estériles
  • Disponibles en diferentes tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 2 ml
Longitud (métrico) 40 mm
Material Poliestireno
Para utilizar con Transferencia de muestras
Esterilidad No estériles
Diámetro (métrico) 10,5 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo