Learn More
Greiner Bio-One Tubo de cultivo de poliestireno con fondo redondo y tapón de ventilación de dos posiciones
Código de producto. 10674541
Change view
Click to view available options
N.° por paquete:
1
25
N.º por caja:
1000
2000
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
2000 PCS
Código de producto. N.° por paquete N.º por caja unitSize
10674541 1 1000 1000 PCS
10450433 25 2000 2000 PCS
2 options
Código de producto. 10674541
Marca: Greiner Bio-One 120161
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para mediciones ópticas gracias a su gran claridad.
  • Volumen: 4,5 ml
  • Diám. × Al: 12,4 x 75 mm
  • Estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color del tapón Translúcido
Diámetro (métrico) 12,4 mm
Tipo de producto Tubo de cultivo
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave (sin tapón de ventilación)
Certificaciones/conformidad Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables ni pirógenos
Tipo de tapón Tapón de ventilación de dos posiciones
Color Transparente
Longitud (métrico) 75 mm
Material Poliestireno
N.° por paquete 1
N.º por caja 1000
Cantidad 1; 1000
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 4,5 mL
Forma Fondo redondo
Cierre incluido