Descripción
- Se utilizan y mencionan ampliamente en los protocolos de laboratorio
- El tapón a presión de doble posición evita la pérdida de muestras con facilidad de manejo
- Probadas como estériles y no apirógenas a menos de 0,1 EU/ml (cat. cat. 352002, no estéril)
La base de resultados de investigación consistentes
- Proporcionar contención fiable de muestras de fluidos de laboratorio
- Los tubos de polipropileno son más adecuados para aplicaciones que requieren una mayor temperatura y estabilidad química
- Las tapas a presión de doble posición, las paredes de mayor grosor y la construcción única proporcionan un sellado seguro y positivo
- Materiales de embalaje de estilo médico
- 3.000 RCF nominal (RCF se refieren a la fuerza centrífuga relativa medida en fuerza g para materiales con una gravedad específica de 1.0, utilizando un rotor apropiado con el cojín correcto y precauciones de seguridad. Los tubos que se usan con disolventes orgánicos a temperaturas inferiores a 0 °C pueden tener un RCF inferior).
- Los tubos de 17 x 100 mm tienen graduaciones impresas en azul con parches de escritura en blanco
- Las dimensiones y los volúmenes del tubo son aproximados
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Descripción | 3000 x g |
| Capacidad (métrico) | 14 mL |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Polipropileno |
| Desechables | Sí |
| Incluye | Etiqueta de escritura |
| Envase | 125/paquete, 1000/caja |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduated | No |
| Mostrar más |