Learn More
Falcon™ Tubos de ensayo de polipropileno de fondo redondo sin tapón
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15227843 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
14 mL
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
Esterilidad:
Estéril
No estériles
Diámetro (métrico):
12 mm
17 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Esterilidad Diámetro (métrico) unitSize
15227843 14 mL 100 mm Estéril 17 mm paquete de 1000
10538272 14 mL 100 mm Estéril 17 mm paquete de 1000
10519901 5 ml 75 mm No estériles 12 mm paquete de 1000
10655411 5 ml 75 mm Estéril 12 mm paquete de 1000
4 options
Código de producto. 15227843
Marca: Falcon™ 352018
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química y térmica. Los tubos de polipropileno con fondo redondo Falcon™ están probados para resistir una centrifugación de 3000 x g.
  • Se utilizan y mencionan ampliamente en los protocolos de laboratorio
  • El tapón a presión de doble posición evita la pérdida de muestras con facilidad de manejo
  • Probadas como estériles y no apirógenas a menos de 0,1 EU/ml (cat. cat. 352002, no estéril)
La base de resultados de investigación consistentes
  • Proporcionar contención fiable de muestras de fluidos de laboratorio
  • Los tubos de polipropileno son más adecuados para aplicaciones que requieren una mayor temperatura y estabilidad química
  • Las tapas a presión de doble posición, las paredes de mayor grosor y la construcción única proporcionan un sellado seguro y positivo
  • Materiales de embalaje de estilo médico
  • 3.000 RCF nominal (RCF se refieren a la fuerza centrífuga relativa medida en fuerza g para materiales con una gravedad específica de 1.0, utilizando un rotor apropiado con el cojín correcto y precauciones de seguridad. Los tubos que se usan con disolventes orgánicos a temperaturas inferiores a 0 °C pueden tener un RCF inferior).
  • Los tubos de 17 x 100 mm tienen graduaciones impresas en azul con parches de escritura en blanco
  • Las dimensiones y los volúmenes del tubo son aproximados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Descripción 3000 x g
Capacidad (métrico) 14 mL
Longitud (métrico) 100 mm
Material Polipropileno
Desechables
Incluye Etiqueta de escritura
Envase 125/paquete, 1000/caja
Esterilidad Estéril
Graduated No
Diámetro (métrico) 17 mm
Tipo de tapón Sin tapón
Tipo de producto Tubo de ensayo